missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Ethylphenol-d9, TRC

Codice prodotto. 30371677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30371677 10 mg
30371024 50 mg
30382692 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30371677 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE92573210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 2241872-74-0
Formula molecolare C8HD9O
Molecular Weight (g/mol) 131.22
Sinonimo Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), 4-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)phen-2,3,5,6-d4-ol (ACI), 4-Ethylphenol-d9, 4-Ethylphenol-D9, p-Ethylphenol-d9
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]

Specifica

Materiale o nome chimico p-Ethylphenol-d9
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D
Peso formulazione 131.1297
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.