Learn More
p-Ethylphenol, TRC
Codice prodotto. 30374686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374686 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374686 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE92573050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico 4-Ethylphenol
CAS 123-07-9
Formula molecolare C8 H10 O
Quantità 50 g
Sinonimo 4-Ethylphenol, Phenol, 4-ethyl- (9CI, ACI), 4-Ethylphenol (ACI), Phenol, p-ethyl- (8CI), (4-Hydroxyphenyl)ethane, (p-Hydroxyphenyl)ethane, 1-Ethyl-4-hydroxybenzene, NSC 62012, p-Ethylphenol, p-Hydroxyethylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
SMILES CCc1ccc(O)cc1
IUPAC Name 4-ethylphenol
Molecular Weight (g/mol) 122.16
Peso formulazione 122.0732
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.