Learn More
p-Ethylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | 4-Ethylphenol |
| CAS | 123-07-9 |
| Formula molecolare | C8 H10 O |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 4-Ethylphenol, Phenol, 4-ethyl- (9CI, ACI), 4-Ethylphenol (ACI), Phenol, p-ethyl- (8CI), (4-Hydroxyphenyl)ethane, (p-Hydroxyphenyl)ethane, 1-Ethyl-4-hydroxybenzene, NSC 62012, p-Ethylphenol, p-Hydroxyethylbenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC Name | 4-ethylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 122.16 |
| Peso formulazione | 122.0732 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?