Learn More
p-Fluorobenzyl Bromide,MP Biomedicals
Codice prodotto. 11412415 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11412415 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11412415 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0520617205
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico p-Fluorobenzyl Bromide
CAS 459-46-1
Formula molecolare C7H6BrF
Numero MDL MFCD00000359
Quantità 10 g
Sinonimo 4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluorobenzene, p-fluorobenzyl bromide, 4-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro, alpha-bromo-p-fluorotoluene, alpha-bromo-4-fluorotoluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-benzene, 4-bromomethyl-1-fluorobenzene, para-fluorobenzyl bromide
InChI Key NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(CBr)C=C1
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-fluorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 189.03
PubChem CID 68021
Peso formulazione 189.03