Learn More
p-Fluorotoluene, 97%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Acros 119671000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 352-32-9 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2388 Chem class : 3 Pack group : II
Quantità 100g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10021040
  • 23.80€ / 100g
In stock, pronto per la spedizione: 5
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
352-32-9
110.131
WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
9603
CC1=CC=C(C=C1)F
C7H7F
MFCD00000358
4-fluorotoluene, p-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-4-methyl, p-fluoromethylbenzene, toluene, p-fluoro, 1-methyl-4-fluorobenzene, p-fluoromethyl benzene, unii-nud6wz1b8f, p-tolyl fluoride, para-fluorotoluene
1-fluoro-4-methylbenzene
Specifica
p-Fluorotoluene
352-32-9
Colorless to Yellow
Authentic
CH3C6H4F
05, 290
15, 4212
4-fluorotoluene, p-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-4-methyl, p-fluoromethylbenzene, toluene, p-fluoro, 1-methyl-4-fluorobenzene, p-fluoromethyl benzene, unii-nud6wz1b8f, p-tolyl fluoride, para-fluorotoluene
WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
1-fluoro-4-methylbenzene
9603
Liquid
0.05% max. (K.F.)
97%
1.0000g/mL
97%
C7H7F
MFCD00000358
Glass bottle
1.4674 to 1.4694 (20°C, 589nm)
100g
CC1=CC=C(C=C1)F
110.131
110.13
≥96.0%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • p-Fluorotoluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
SDS Documenti