Learn More
p-Fluorotoluene, 97%
Codice prodotto. 10605542 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10605542 10 g Bottiglia in vetro 10g
10021040 100 g Bottiglia in vetro 100g
10021040 100 g Bottiglia in vetro 100g
10409610 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10605542 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119670100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 352-32-9 | C7H7F | 110.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 352-32-9
Numero MDL MFCD00000358
InChI Key WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorotoluene, p-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-4-methyl, p-fluoromethylbenzene, toluene, p-fluoro, 1-methyl-4-fluorobenzene, p-fluoromethyl benzene, unii-nud6wz1b8f, p-tolyl fluoride, para-fluorotoluene
PubChem CID 9603
IUPAC Name 1-fluoro-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)F
Specifications
Materiale o nome chimico p-Fluorotoluene
Nota nome 97%
Punto di fusione -56°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0000g/mL
Punti di ebollizione 116°C
Punto d'infiammabilità 10°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H7F
Formula lineare CH3C6H4F
Indice di rifrazione 1.4674 to 1.4694
Quantità 10 g
Beilstein 05, 290
Indice di Merck 15, 4212
Gravità specifica 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.,soluble in alcohols,ether
Molecular Weight (g/mol) 110.13
Peso formulazione 110.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • p-Fluorotoluene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.