Learn More
p-Mentha-8-thiol-3-one, cis + trans, 97%
Codice prodotto. 11455956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11455956 5 g 5g
11465956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11455956 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22287.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 38462-22-5 | C10H18OS | 186.313 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38462-22-5
Formula molecolare C10H18OS
Molecular Weight (g/mol) 186.313
Numero MDL MFCD00012393
InChI Key RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-mentha-8-thiol-3-one, 8-mercaptomenthone, 8-mercapto-p-menthan-3-one, thiomenthone, 8-mercapto-p-menthane-3-one, cyclohexanone, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methyl, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methylcyclohexanone, buchu mercaptan, 5-methyl-2-2-sulfanylpropan-2-yl cyclohexan-1-one, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methylcyclohexan-1-one
PubChem CID 61982
IUPAC Name 5-methyl-2-(2-sulfanylpropan-2-yl)cyclohexan-1-one
SMILES CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
Specifica
Materiale o nome chimico p-Mentha-8-thiol-3-one
Nota nome cis + trans
Densità 1
Punti di ebollizione 270°C to 272°C
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Quantità 5 g
Peso formulazione 186.31
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Mentha-8-thiol-3-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Mentha-8-thiol-3-one