Learn More
p-Methoxycinnamic acid, 98%, predominantly trans
Codice prodotto. 10113130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10113130 25 g Bottiglia in vetro 25g
10408860 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10113130 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125840250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 830-09-1 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 830-09-1
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.19
Numero MDL MFCD00004398
InChI Key AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Sinonimo 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 699414
IUPAC Name (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Methoxycinnamic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 173°C to 175°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4CH=CHCO2H
Quantità 25 g
Beilstein 10, 298
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder