Learn More
p-Methoxytoluene, TRC
Codice prodotto. 30007605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007605 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30007605 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM27173010ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico p-Methoxytoluene
CAS 104-93-8
Formula molecolare C8H10O
Quantità 10 mL
Sinonimo 1-Methoxy-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-methoxybenzene, 4-Cresol Methyl Ether, 4-Methoxytoluene, 4-Methyl-1-methoxybenzene, 4-Methylanisole, Methyl p-Methylphenyl Ether, Methyl p-Tolyl Ether, NSC 6254, O-Methyl-p-cresol, p-Cresol Methyl Ether, p-Cresyl Methyl Ether, p-Methylanisole, p-Tolyl Methyl Ether
InChI Formula InChI=1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccc(C)cc1
IUPAC Name 1-methoxy-4-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 122.16
Peso formulazione 122.0732