Learn More
p-Methylstyrene, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10353812 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10353812 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10357200 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10458152 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
11914461 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10353812 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127701000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 622-97-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 622-97-9
Formula molecolare C9H10
Molecular Weight (g/mol) 118.18
Numero MDL MFCD00008621
InChI Key JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
PubChem CID 12161
IUPAC Name 1-ethenyl-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico p-Methylstyrene
Punto di fusione -34.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8960g/mL
Punti di ebollizione 170.0°C to 175.0°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4CH=CH2
Indice di rifrazione 1.5410 to 1.5430
Quantità 100 mL
Beilstein 05,485
Gravità specifica 0.896
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Stabilizzatore 0.1% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Methylstyrene, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.