Specifications
| Materiale o nome chimico | p-Methylstyrene |
| Punto di fusione | -34.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.8960g/mL |
| Punti di ebollizione | 170.0°C to 175.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 45°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3C6H4CH=CH2 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- p-Methylstyrene, stabilized
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.