Learn More
P-Naphtholbenzein, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10598810 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Glass Jar
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10598810 25 g Glass Jar 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10598810 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore N/0500/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
P-Naphtholbenzein, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical, Quantity: 25g, Packaging: Glass Jar, Brown, Melting Point: 230 deg.C, Molecular Weight: 374.439, CAS: 145-50-6, Formula Weight: 374.44g/mol, InChI Key: VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 145-50-6
Punto di fusione 230°C
Colore Brown
Imballaggio Glass Jar
Formula molecolare C27H18O2
Numero MDL 78492
Quantità 25 g
Sinonimo p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene
InChI Key VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
IUPAC Name (4Z)-4-[(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-phenylmethylidene]naphthalen-1-one
Molecular Weight (g/mol) 374.439
PubChem CID 5941340
Peso formulazione 374.44g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Naphtholbenzein
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.