Learn More
p-Nitroacetophenone, 97%
Codice prodotto. 10604992 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10604992 100 g Bottiglia in vetro 100g
10285270 5 g Bottiglia in vetro 5g
10444575 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10604992 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128341000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-19-6 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-19-6
Formula molecolare C8H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 165.15
Numero MDL MFCD00007355
InChI Key YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
PubChem CID 7487
ChEBI CHEBI:28735
IUPAC Name 1-(4-nitrophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Nitroacetophenone
Nota nome 97%
Punto di fusione 76°C to 80°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 202°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4COCH3
Quantità 100 g
Beilstein 07, 288
Peso formulazione 165.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Nitroacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico