Specifications
| Materiale o nome chimico | p-Nitrophenol |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.479g/mL |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 139.11 |
| Percent Purity | >99% |
| Forma fisica | Crystalline Powder |