Learn More
p-Nitrophenol (Yellow Crystals or Powder/Peptide Synthesis), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10774534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10774534 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10774534 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP6121
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Nitrophenol is commonly used in peptide synthesis procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vettore alfa Nitrophenol
Materiale o nome chimico p-Nitrophenol
CAS 100-02-7
Punto di fusione 112°C
Colore Brown
pH 4.4
Punti di ebollizione 279°C
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H5NO3
Numero MDL MFCD00007331
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15, 6708
Sinonimo p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
InChI Key BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC Name 4-nitrophenol
Molecular Weight (g/mol) 139.11
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
Peso formulazione 139.11
Percent Purity ≥99%
Grado Peptide Synthesis
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenol
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Faresætning
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Sikkerhedssætning
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.