Learn More
p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-a-D-glucopyranoside, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11449191 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449191 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11449191 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215590180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    921.00€
    876.75€ / 100mg
    Risparmia 44.25€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Identificatori chimici
CAS 10139-02-3
Formula molecolare C14H18N2O8
Molecular Weight (g/mol) 342.304
InChI Key OMRLTNCLYHKQCK-KSTCHIGDSA-N
Sinonimo 4'-nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-alpha-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl n-acetyl-alpha-d-glucosaminide, n-2r,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-alpha-d-glucopyranoside, n-2r,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy oxan-3-yl acetamide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-, a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl n-acetyl-, a-d-glucosaminide, p-nitrophenyl-n-acetyl-alpha-d-glucosaminide, p-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-
PubChem CID 82398
IUPAC Name N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])CO)O)O
Specifica
Quantità 100 mg