Learn More
p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]acetamide |
| CAS | 3459-18-5 |
| Formula molecolare | C14 H18 N2 O8 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]acetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 342.301 |
| Peso formulazione | 342.106 |