Learn More
p-Nitrophenyl Alpha-D-Mannopyranoside, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Nitrophenyl-alpha-D-mannopyranoside |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1 |
| Peso formulazione | 301.0798 |