Learn More
p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, >99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11314079 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11314079 5 g 5g
11304079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11314079 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210087805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 5g
    Risparmia 3.75€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 4264-83-9
Formula molecolare C6H4NNa2O6P
Molecular Weight (g/mol) 263.05
Numero MDL MFCD00007319
InChI Key VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Colore White to Yellow
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 5 g
IUPAC Name disodium;(4-nitrophenyl) phosphate
Peso formulazione 371
Forma fisica Crystalline Powder