Learn More
p-Nitrophenyl Phosphate (Disodium Salt, Hexahydrate), Fisher BioReagents
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescription
p-Nitrophenyl Phosphate is suitable for use as a substrate for alkaline and acid phosphatase.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Hexahydrate |
| Punto di fusione | 300°C |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98.0% |
| Imballaggio | Amber Glass |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 371 |
| Forma fisica | Powder or Solid |