Learn More
p-Phenylene diisothiocyanate, 99%
Codice prodotto. 10177560 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10177560 5 g Bottiglia in vetro 5g
10701072 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10177560 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 417510050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4044-65-9 | C8H4N2S2 | 192.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4044-65-9
Formula molecolare C8H4N2S2
Molecular Weight (g/mol) 192.27
Numero MDL MFCD00004811
InChI Key OMWQUXGVXQELIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bitoscanate, 1,4-phenylene diisothiocyanate, jonit, p-phenylene diisothiocyanate, benzene, 1,4-diisothiocyanato, bitoscanat, bitoscanate inn, phenylene thiocyanate, bitoscanatum latin, 1,4-phenylenediisothiocyanate
PubChem CID 19958
IUPAC Name 1,4-diisothiocyanatobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico p-Phenylene diisothiocyanate
Nota nome 99%
Punto di fusione 129.0°C to 133.0°C
Colore Beige-Gray to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare SCNC6H4NCS
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 1309
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,slightly soluble in acetone
Peso formulazione 192.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Needles or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Phenylene diisothiocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.