Specifica
| Materiale o nome chimico | p-Phenylene diisothiocyanate |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 129.0°C to 133.0°C |
| Colore | Beige-Gray to White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | SCNC6H4NCS |
| Quantità | 25 g |
| Indice di Merck | 15, 1309 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- p-Phenylene diisothiocyanate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.