Learn More
P-Phenylenediamine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30133206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133206 2.5 g 2.50g
30012128 500 mg 500mg
30006488 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133206 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3996182.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-18-0
Formula molecolare C6H8N2 . 2HCl
Molecular Weight (g/mol) 181.06
Sinonimo 1,4-Diaminobenzene Dihydrochloride, 1,4-Phenylenediamine Dihydrochloride, C.I. 76061, C.I. Oxidation Base 10A, Durafur Black RC, Fourrine 64, Fourrine DS, Pelagol CD, Pelagol Grey CD;
IUPAC Name benzene-1,4-diamine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.Nc1ccc(N)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico P-Phenylenediamine Dihydrochloride
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-1-2-6(8)4-3-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Peso formulazione 180.0221