Learn More
p-Salicylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxybenzoic Acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C7 H6 O3 |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10) |
| Peso formulazione | 138.0317 |
| Percent Purity | >95% |