Learn More
Fisherbrand™ Pulitore a ultrasuoni serie P
Codice prodotto. 11748029 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.75 L
5.75 L
6.9 L
12.75 L
18 L
28 L
Modello:
P 120 H
P 180 H
P 30 H
P 300 H
P 60 H
P 70 H
Dimensioni (P x L x A):
H 221 x l 300 x P 179 mm
P 179 x L 568 x A 221 mm
H 271 x l 365 x P 186 mm
P 278 x L 365 x A 321 mm
P 340 x L 390 x A 321 mm
340 x 568 x 321 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Modello Dimensioni (P x L x A) unitSize
11748029 12.75 L P 120 H P 278 x L 365 x A 321 mm Pezzo
11768029 28 L P 300 H 340 x 568 x 321 mm Pezzo
11718029 2.75 L P 30 H H 221 x l 300 x P 179 mm Pezzo
11728029 5.75 L P 60 H H 271 x l 365 x P 186 mm Pezzo
11738029 6.9 L P 70 H P 179 x L 568 x A 221 mm Pezzo
11758029 18 L P 180 H P 340 x L 390 x A 321 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11748029
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I cicli di lavoro personalizzati consentono di gestire virtualmente qualsiasi operazione di pulizia o miscelazione del laboratorio. I bagni a ultrasuoni Fisherbrand™ Serie P offrono un comodo display digitale per i parametri impostati e per quelli operativi, una vasca di acciaio inox anticavitazione, maniglie ergonomiche per un agevole posizionamento e un robusto coperchio che consente di ridurre il rumore e l'evaporazione della soluzione.
Per qualsiasi applicazione in laboratori di analisi, industriali e medici, comprese le applicazioni di pulizia intensiva.
  • Sensibilmente più potente delle normali unità a ultrasuoni
  • Pratico e facile da utilizzare con un display chiaro che indica i parametri impostati ed effettivi
  • Multi-frequenza
  • 37kHz per applicazioni standard
  • 80kHz per tempi di pulizia prolungati, ideali per il trattamento di elementi di dimensioni ridotte e particolarmente sensibili
  • Unità con modalità di funzionamento normale, a impulsi, sweep, degassante e a controllo di potenza
  • Valvola di scarico montata lateralmente e condotto di drenaggio posteriore per la rimozione della soluzione esausta
  • Potente modalità a impulsi per la rimozione dei contaminanti residui
Order Info
Cestello in acciaio inox e coperchio in plastica disponibili separatamente
Specifica
Materiale Serbatoio e involucro in acciaio inox V2A
Tensione 230 VCA
Capacità (sistema metrico) 12.75 L
Dimensioni (P x L x A) P 278 x L 365 x A 321 mm
Requisiti elettrici 230 V CA, 1400 W
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni professionali in laboratori medici e di analisi e nei processi di produzione industriale
Modello P 120 H
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 5 a 40 °C
Peso (sistema metrico) 7.5 kg