Learn More
Thermo Scientific Chemicals p-Terphenyl, 99+%, pure
Codice prodotto. 10513881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10513881 25 g Plastic bottle 25g
10626342 100 g Plastic bottle 100g
10361424 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10513881 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 137920250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 92-94-4 | C18H14 | 230.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-94-4
Formula molecolare C18H14
Molecular Weight (g/mol) 230.31
Numero MDL MFCD00003061
InChI Key XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
PubChem CID 7115
ChEBI CHEBI:52242
IUPAC Name 1,4-diphenylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Materiale o nome chimico p-Terphenyl
Nota nome Pure
Punto di fusione 209.0°C to 216.0°C
Colore White to Beige
Densità 207g/mL
Punti di ebollizione 383.0°C
Punto d'infiammabilità 207°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5C6H4C6H5
Quantità 25 g
Beilstein 05, 695
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and toluene
Peso formulazione 230.31
Percent Purity 99+%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder, Shiny Crystals or Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Terphenyl
Signalord
  • Attenzione
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Skyddsangivelse
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Terphenyl
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.