Learn More
p-Terphenyl, Laser Grade 99%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10455281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10455281 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10455281 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 420030010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico p-Terphenyl
Nota nome 99%
CAS 92-94-4
Punto di fusione 209.0°C to 216.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 383.0°C
Punto d'infiammabilità 207°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C18H14
Formula lineare C6H5C6H4C6H5
Numero MDL MFCD00003061
Quantità 1 g
Beilstein 05, 695
Sinonimo p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and toluene
InChI Key XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC Name 1,4-diphenylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 230.31
PubChem CID 7115
ChEBI CHEBI:52242
Peso formulazione 230.31
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Terphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico