Learn More
p-Tolualdehyde, 97%
Codice prodotto. 10457530 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10457530 500 g Bottiglia in vetro 500g
10447530 100 g Bottiglia in vetro 100g
10105593 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10457530 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139005000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-87-0
Formula molecolare C8H8O
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Numero MDL MFCD00006954
InChI Key FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
PubChem CID 7725
ChEBI CHEBI:28617
IUPAC Name 4-methylbenzaldehyde
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Tolualdehyde
Nota nome 97%
Punto di fusione -6.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0150g/mL
Punti di ebollizione 204.0°C to 205.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4CHO
Indice di rifrazione 1.5420 to 1.5480
Quantità 500 g
Beilstein 07, 297
Gravità specifica 1.015
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.25g/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 120.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid