Learn More
p-Tolualdehyde, 99+%
Codice prodotto. 10537752 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10537752 100 g Bottiglia in vetro 100g
10229750 5 g Bottiglia in vetro 5g
10015670 500 g Bottiglia in vetro 500g
11944781 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10537752 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421141000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-87-0
Formula molecolare C8H8O
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Numero MDL MFCD00006954
InChI Key FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
PubChem CID 7725
ChEBI CHEBI:28617
IUPAC Name 4-methylbenzaldehyde
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Tolualdehyde
Nota nome 99+%
Punto di fusione -6.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0150g/mL
Punti di ebollizione 204.0°C to 205.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4CHO
Indice di rifrazione 1.5420 to 1.5480
Quantità 100 g
Beilstein 07,297
Gravità specifica 1.015
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.25g/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 120.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid