Learn More
p-Toluamide, 98+%
Codice prodotto. 11474603
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11474603 500 g 500g
11454603 25 g 25g
11464603 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11474603 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11559.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 619-55-6 | C8H9NO | 135.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-55-6
Formula molecolare C8H9NO
Molecular Weight (g/mol) 135.17
Numero MDL MFCD00008002
InChI Key UHBGYFCCKRAEHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluamide, benzamide, 4-methyl, p-methylbenzamide, 4-methyl-benzamide, 4-toluamide, 4-carbamoyltoluene, unii-n0v326v2f5, tolylsaureamid, n-toluamide, p-tolylamide
PubChem CID 69274
IUPAC Name 4-methylbenzamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(N)=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluamide
Punto di fusione 158°C to 160°C
Quantità 500 g
Beilstein 774353
Peso formulazione 135.17
Percent Purity ≥98%