Learn More
p-Toluenesulfinic acid, sodium salt hydrate, 98+%
Codice prodotto. 10553111 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10553111 100 g Plastic bottle 100g
10123240 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10553111 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139011000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 207801-20-5 | C7H7NaO2S | 178.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207801-20-5
Formula molecolare C7H7NaO2S
Molecular Weight (g/mol) 178.18
Numero MDL MFCD00149640
InChI Key KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium p-toluenesulfinate hydrate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, hydrate, c7h7o2s.na.h2o, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium 4-toluenesulphinate monohydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt hydrate, sodium 4-methylbenzenesulfinate hydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt dry wt. , water
PubChem CID 23682957
IUPAC Name sodium;4-methylbenzenesulfinate;hydrate
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfinic acid,sodium salt hydrate
Nota nome 98+%
Punto di fusione >300°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3C6H4SO2Na·xH2O
Quantità 100 g
Beilstein 11, 9
Fieser 08,488
Indice di Merck 10, 9360
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 178.18
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluenesulfinic acid, sodium salt hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.