Learn More
p-Toluenesulfonamide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10745031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10745031 250 g Bottiglia in vetro 250g
10696532 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10104293 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10745031 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 147692500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 70-55-3 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70-55-3
Formula molecolare C7H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 171.21
Numero MDL MFCD00011692
InChI Key LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide
PubChem CID 6269
ChEBI CHEBI:34435
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Specifications
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonamide
Punto di fusione 136.0°C to 140.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 221.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 202°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4SO2NH2
Quantità 250 g
Beilstein 11, 104
Fieser 13,294
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.32 g/100 mL(25° c). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 171.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder