Specifications
| Materiale o nome chimico | p-Toluenesulfonic acid |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Nota nome | 12% in Acetic Acid |
| CAS | 104-15-4, 64-19-7 |
| Punti di ebollizione | 116.0°C |
| Concentrazione | 11 to 13% (Alkalimetry) |
| Densità | 1.0700g/mL |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Indice di rifrazione | 1.3825 to 1.3845 |
| Gravità specifica | 1.07 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- p-Toluenesulfonic acid, 12% in acetic acid
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico