Learn More
p-Toluenesulfonic acid monohydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 15265998 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Dimensione della confezione:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15265998 500 g 500g
15255998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15265998 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421215000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6192-52-5
InChI Key KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 521998
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonic acid;hydrate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Punto di fusione 100.0°C to 108.0°C
Punto d'infiammabilità 180°C
Formula molecolare C7H10O4S
Formula lineare CH3C6H4SO3H·H2O
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Molecular Weight (g/mol) 190.213
Peso formulazione 190.22
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.