Learn More
p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate , MP Biomedical
Codice prodotto. 11443481 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11443481 100 g
11433481 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11443481 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210308780
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
p-Toluenesulfonic acid monohydrate,>99% purity, is an organic-soluble acid catalyst in organic synthesis. The catalyst has been incorporated in the esterification of carboxylic acids or transesterification of esters.
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate has been used as a reducing agent for the reductive amination of ketones and aldehydes
  • In the presence of p-Toluenesulfonic acid monohydrate novel deazaflavin-cholestane hybrid compounds have been synthesized in a condensation reaction
  • 2-Phenylethyl alpha-glucoside has also been synthesized in the presence of p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Identificatori chimici
CAS 104-15-4
Formula molecolare C7H8O3S
Molecular Weight (g/mol) 172.20
InChI Key JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluenesulfonic acid, p-toluenesulphonic acid, 4-toluenesulfonic acid, tosic acid, p-tolylsulfonic acid, toluene-4-sulfonic acid, toluenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-methyl, p-toluenesulfonate, eltesol
PubChem CID 6101
ChEBI CHEBI:27849
Specifica
Punto di fusione 97°C to 107°C
Colore White
Densità 1.23 to 1.24g/cm³ at 20 °C (Lit.)
Imballaggio Glass
Quantità 100 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • para-Toluenesulfonic Acid Monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: para-ToluenesulfonicAcid Monohydrate