Learn More
p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Codice prodotto. 10412293 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10412293 500 g Bottiglia in vetro 500g
10669384 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10412293 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421235000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 657-84-1
Formula molecolare C7H7NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Numero MDL MFCD00798566,MFCD00064388
InChI Key KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
PubChem CID 3720192
IUPAC Name sodium;4-methylbenzenesulfonate
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Punto di fusione >400°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >500°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Beilstein 11,97
Fieser 11,535; 12,507
Indice di Merck 14,9533
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 194.19
Percent Purity ≥97.5% (ion exchange; alkalimetry)
Forma fisica Powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.