Learn More
p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Codice prodotto. 10669384 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10669384 100 g Bottiglia in vetro 100g
10412293 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10669384 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421231000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 657-84-1
Formula molecolare C7H7NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Numero MDL MFCD00798566,MFCD00064388
InChI Key KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
PubChem CID 3720192
IUPAC Name sodium;4-methylbenzenesulfonate
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Punto di fusione >400°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >500°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 11,97
Fieser 11,535; 12,507
Indice di Merck 14,9533
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 194.19
Percent Purity ≥97.5% (ion exchange; alkalimetry)
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.