Learn More
p-Toluenesulfonic anhydride, 95%
Codice prodotto. 10646394 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10646394 100 g Bottiglia in vetro 100g
10110762 5 g Bottiglia in vetro 5g
10068901 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10646394 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00€
    413.00€ / 100g
    Risparmia 35.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4124-41-8 | C14H14O5S2 | 326.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4124-41-8
Formula molecolare C14H14O5S2
Molecular Weight (g/mol) 326.39
Numero MDL MFCD00008548
InChI Key PDVFSPNIEOYOQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluenesulfonic anhydride, 4-methylbenzenesulfonic anhydride, 4-toluenesulfonic anhydride, p-toluenesulfonicanhydride, p-toluene sulfonic anhydride, toluene-p-sulphonic anhydride, 4-methylphenyl sulfonyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulphonic anhydride, toluene-4-sulfonic anhydride, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, anhydride
PubChem CID 77773
IUPAC Name (4-methylphenyl)sulfonyl 4-methylbenzenesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonic anhydride
Punto di fusione 124.0°C to 126.0°C
Colore White to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 11, IV, 376
Peso formulazione 326.39
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluenesulfonic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.