Learn More
p-Toluenesulfonic anhydride, 97%
Codice prodotto. 11382675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11382675 5 g 5g
11392675 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382675 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00160.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4124-41-8 | C14H14O5S2 | 326.381 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4124-41-8
Formula molecolare C14H14O5S2
Molecular Weight (g/mol) 326.381
Numero MDL MFCD00008548
InChI Key PDVFSPNIEOYOQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluenesulfonic anhydride, 4-methylbenzenesulfonic anhydride, 4-toluenesulfonic anhydride, p-toluenesulfonicanhydride, p-toluene sulfonic anhydride, toluene-p-sulphonic anhydride, 4-methylphenyl sulfonyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulphonic anhydride, toluene-4-sulfonic anhydride, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, anhydride
PubChem CID 77773
IUPAC Name (4-methylphenyl)sulfonyl 4-methylbenzenesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonic anhydride
Punto di fusione 125°C to 130°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2223702
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 326.38
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluenesulfonic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene-p-sulphonicanhydride