Learn More
p-Toluenesulfonyl chloride, 99+%
Codice prodotto. 10437720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
25g
2kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10437720 500 g Bottiglia in vetro 500g
10736161 25 g Bottiglia in vetro 25g
10443883 100 g Bottiglia in vetro 100g
10775981 2 kg Bottiglia in vetro 2kg
11944581 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10437720 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139035000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 98-59-9 | C7H7ClO2S | 190.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-59-9
Formula molecolare C7H7ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 190.64
Numero MDL MFCD00007450
InChI Key YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
PubChem CID 7397
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonyl chloride
Punto di fusione 67.0°C to 69.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 134.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 128°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4SO2Cl
Quantità 500 g
Beilstein 11,103
Fieser 01,1179; 03,292; 04,510; 05,676; 06,598; 08,489; 11,536; 13,286
Indice di Merck 15,9693
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: hydrolysis to acid, freely soluble in alcohol, benzene and ether
Peso formulazione 190.65
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.