Specifications
| Materiale o nome chimico | p-Toluenesulfonyl chloride |
| Punto di fusione | 67.0°C to 69.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 134.0°C (10.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 128°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3C6H4SO2Cl |
| Quantità | 100 g |
| Show More |
Sicherheit und Handhabung
- p-Toluenesulfonyl chloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.