Learn More
p-Toluenesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30451849
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451849 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451849 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT53590550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonyl Chloride
CAS 98-59-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C7H7ClO2S
Quantità 50 g
Sinonimo p-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Methylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Methylbenzenesulfonyl Chloride, 4-Methylphenylsulfonyl Chloride, 4-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Toluolsulfonyl Chloride, 4-Tosyl Chloride, NSC 175822, Toluenesulfonyl Chloride, Tosyl Chloride, p-Methylbenzenesulfonyl Chloride, p-Methylphenylsulfonyl Chloride, p-Toluenesulfochloride, p-Toluenesulfonic Acid Chloride, p-Toluenesulfonic Chloride, p-Toluenesulphonyl Chloride, p-Tosyl Chloride, TsCl, pTsCl, p-TsCl','Ts-Cl
InChI Formula InChI=1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 190.65
Peso formulazione 189.9855
Percent Purity >95