Learn More
p-Toluenesulfonyl cyanide, 95%
Codice prodotto. 15335048 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15335048 5 g 5g
15325048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15335048 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455820050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19158-51-1 | C8H7NO2S | 181.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19158-51-1
Formula molecolare C8H7NO2S
Molecular Weight (g/mol) 181.21
InChI Key JONIMGVUGJVFQD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tosyl cyanide, p-toluenesulfonyl cyanide, 4-methylbenzenesulfonyl cyanide, p-toluenesulphonyl cyanide, p-toluene sulfonyl cyanide, p-tolylsulfonyl cyanide, p-toluenesulfonylcyanide, benzenesulfonylcyanide, 4-methyl, benzenesulfonyl cyanide, 4-methyl, 4-methylphenyl sulfonylformonitrile
PubChem CID 87946
IUPAC Name (4-methylphenyl)sulfonylformonitrile
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonyl cyanide
Punto di fusione 47.0°C to 50.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 181.21
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluenesulfonyl cyanide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulphonyl cyanide