Learn More
p-Toluenesulfonyl fluoride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10438872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10438872 5 g Bottiglia in vetro 5g
10376401 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10438872 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152380050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 455-16-3
Formula molecolare C7H7FO2S
Molecular Weight (g/mol) 174.189
InChI Key IZZYABADQVQHLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluenesulfonyl fluoride, tosyl fluoride, 4-toluenesulfonyl fluoride, benzenesulfonyl fluoride, 4-methyl, 4-tolylsulfonyl fluoride, toluene-4-sulfonyl fluoride, p-methylbenzenesulfonyl fluoride, p-toluenesulphonyl fluoride, toluene-p-sulphonyl fluoride, p-methylphenylsulfonyl fluoride
PubChem CID 9965
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonyl fluoride
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)F
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonyl fluoride
Nota nome 97%
Punto di fusione 40.0°C to 43.0°C
Punti di ebollizione 112.0°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 106°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4SO2F
Quantità 5 g
Beilstein 11, II, 54
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis.
Peso formulazione 174.19
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluenesulfonyl fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.