Learn More
p-Toluenesulfonyl fluoride, 98%
Codice prodotto. 11388665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11388665 5 g 5g
11398665 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11388665 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12204.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 455-16-3 | C7H7FO2S | 174.189 g/mol
p-Toluenesulfonyl fluoride is used for sulfonylation of organometallic reagents as a simple, one-step synthesis of sulfones. It is useful in the treatment of Alzheimer?s disease. It is used to study the DNS polymerase from spinach leaf extracts. It was used in isolation and separation of Pseudomonas aeruginosa membranes by density sucrose gradient centrifugation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Moisture Sensitive. Incompatible with bases, moisture and oxidizing agents. Store under dry inert gas. Protect from humidity and water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 455-16-3
Formula molecolare C7H7FO2S
Molecular Weight (g/mol) 174.189
Numero MDL MFCD00007421
InChI Key IZZYABADQVQHLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluenesulfonyl fluoride, tosyl fluoride, 4-toluenesulfonyl fluoride, benzenesulfonyl fluoride, 4-methyl, 4-tolylsulfonyl fluoride, toluene-4-sulfonyl fluoride, p-methylbenzenesulfonyl fluoride, p-toluenesulphonyl fluoride, toluene-p-sulphonyl fluoride, p-methylphenylsulfonyl fluoride
PubChem CID 9965
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonyl fluoride
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)F
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonyl fluoride
Punto di fusione 40°C to 41°C
Punti di ebollizione 112°C (16 mmHg)
Punto d'infiammabilità 105°C (221°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2208423
Peso formulazione 174.19
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonyl fluoride
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulfonyl fluoride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.