Learn More
p-Toluenesulfonyl isocyanate, 96%
Codice prodotto. 10265520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10265520 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10072380 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10033423 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10265520 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 183070250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 4083-64-1 | C8H7NO3S | 197.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4083-64-1
Formula molecolare C8H7NO3S
Molecular Weight (g/mol) 197.21
Numero MDL MFCD00002030
InChI Key VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tosyl isocyanate, p-toluenesulfonyl isocyanate, 4-methylbenzenesulfonyl isocyanate, p-toluenesulphonyl isocyanate, benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl, tosylisocyanate, p-tolylsulfonyl isocyanate, unii-h9004fjx6v, p-toluenesulfonic acid, anhydride with isocyanic acid, p-toluene sulfonyl isocyanate
PubChem CID 77703
IUPAC Name 4-methyl-N-(oxomethylidene)benzenesulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=C=O
Specifications
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonyl isocyanate
Punto di fusione -2°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2900g/mL
Punti di ebollizione 144°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 145°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4SO2NCO
Indice di rifrazione 1.5330 to 1.535
Quantità 25 mL
Fieser 07,377
Gravità specifica 1.29
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 197.21
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • p-Toluenesulfonyl isocyanate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.