Learn More
p-Toluenethiol, 98%
Codice prodotto. 10307170 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Pail
Dimensione della confezione:
100g
10g
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10307170 500 g Bottiglia in vetro 500g
10113620 10 g Bottiglia in vetro 10g
10123620 100 g Bottiglia in vetro 100g
10043853 2.5 kg Plastic Pail 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10307170 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138715000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-45-6 | C7H8S | 124.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-45-6
Formula molecolare C7H8S
Molecular Weight (g/mol) 124.2
Numero MDL MFCD00004851
InChI Key WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiol
PubChem CID 7811
IUPAC Name 4-methylbenzenethiol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenethiol
Nota nome 98%
Punto di fusione 40.0°C to 44.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 195.0°C
Punto d'infiammabilità 68°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4SH
Quantità 500 g
Beilstein 06, 416
Indice di Merck 15, 9478
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 124.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Fused Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluenethiol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.