Learn More
p-Toluic acid, 98%
Codice prodotto. 10366590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10366590 100 g Plastic bottle 100g
10521771 250 g Plastic bottle 250g
10705811 1 kg Plastic bottle 1kg
15109193 5 kg Plastic Drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10366590 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139061000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 99-94-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-94-5
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00002565
InChI Key LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluic acid, 4-toluic acid, crithminic acid, p-methylbenzoic acid, p-toluylic acid, benzoic acid, 4-methyl, p-carboxytoluene, para-toluic acid, 4-methyl-benzoic acid, toluenecarboxylic acid
PubChem CID 7470
ChEBI CHEBI:36635
IUPAC Name 4-methylbenzoic acid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 179.0°C to 182.0°C
Colore Cream-Yellow to White
Punti di ebollizione 274.0°C to 275.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3C6H4CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 09,483
Indice di Merck 14,9535
Informazioni di solubilità Solubility in water: 11.6g/L (98°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.