Learn More
p-Toluic Acid, TRC
Codice prodotto. 30449766
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449766 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT5361255G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluic acid
CAS 99-94-5
Formula molecolare C8 H8 O2
Quantità 5 g
Sinonimo 4-Methylbenzoic acid, p-Toluic acid (8CI), 4-Methylbenzoic acid, Crithminic acid, NSC 2215, p-Carboxytoluene, p-Methylbenzoic acid, p-Toluylic acid, p-Tolylcarboxylic acid
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC Name 4-methylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Peso formulazione 136.0524