Learn More
p-Toluidine, 99%, crystalline molten mass, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10024742
17.13 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
106-49-0
C7H9N
107.16
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
7813
CHEBI:37825
4-methylaniline
CC1=CC=C(C=C1)N
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
106-49-0
C7H9N
107.16
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
7813
CHEBI:37825
4-methylaniline
CC1=CC=C(C=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico p-Toluidine
Nota nome 99%
Punto di fusione 41.0°C to 46.0°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 200.0°C
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Note percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3C6H4NH2
Quantità 250 g
Indice di Merck 15,9696
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.1 g/100mL. Other solubilities: freely soluble in diluted acids, freely soluble in alcohol, ether, acetone, carbon, disulfide, methanol and oils, 156% in ethanol
Peso formulazione 107.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/