Learn More
p-Toluidine, 99%, crystalline molten mass
Codice prodotto. 10128022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
HDPE Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10128022 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10024742 250 g Glass Bottle 250g
12694967 5 kg HDPE Bottle 5kg
12624977 25 kg Metal drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10128022 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 376350010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-49-0
Formula molecolare C7H9N
Molecular Weight (g/mol) 107.16
InChI Key RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
PubChem CID 7813
ChEBI CHEBI:37825
IUPAC Name 4-methylaniline
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluidine
Nota nome 99%
Punto di fusione 41.0°C to 46.0°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 200.0°C
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Note percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4NH2
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15,9696
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.1 g/100mL. Other solubilities: freely soluble in diluted acids, freely soluble in alcohol, ether, acetone, carbon, disulfide, methanol and oils, 156% in ethanol
Peso formulazione 107.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass or Crystals